2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
F8514-1G
F8514-25G
F8514-5G
SIALF8514-1GEA
4990
CZK
SIALF8514-1G
SIALF8514-25G
SIALF8514-5G
2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid, Sigma-Aldrich®
2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid
Vzorec:
C₁₅H₁₃FO₂ |
MDL Number:
MFCD00079303 CAS číslo: 5104-49-4 EINECS: 225-827-6 |