Tisk…
2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid
Dodavatel: Cayman Chemical
70250-1 70250-5 70250-10 70250-25
CAYM70250-1EA 1320 CZK
CAYM70250-1 CAYM70250-5 CAYM70250-10 CAYM70250-25
2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid
2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid
Vzorec: C₁₅H₁₃FO₂
MDL Number: MFCD00079303
CAS číslo: 5104-49-4
EINECS: 225-827-6