Tisk…
(S)-(+)-2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid
Dodavatel: Cayman Chemical
Synonyms: (S)-Flurbiprofen, (S)-2-(2-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-yl)propanoic acid
10004207-100 10004207-500
CAYM10004207-100EA 3960 CZK
CAYM10004207-100 CAYM10004207-500
(S)-(+)-2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid
(S)-(+)-2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid
Vzorec: C₁₅H₁₃FO₂
MW: 244,260 g/mol
MDL Number: MFCD00866152
CAS číslo: 51543-39-6
EINECS: 257-263-1