Tisk…
(R)-(-)-2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid
Dodavatel: Cayman Chemical
Synonyms: Tarenflurbil, (R)-2-(2-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-yl)propanoic acid, (R)-(-)-Flurbiprofen
70255-100 70255-500
CAYM70255-100EA 1320 CZK
CAYM70255-100 CAYM70255-500
(R)-(-)-2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid
(R)-(-)-2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid
Vzorec: C₁₅H₁₃FO₂
MDL Number: MFCD00869714
CAS číslo: 51543-40-9
EINECS: 257-264-7