Tisk…

N-Boc-L-tyrosine 99+%

Dodavatel: Thermo Scientific

Synonyms: BOC-L-Tyrosine, Boc-Tyr-OH

275700050 275700250 275701000
ACRO275700050EA 1490 CZK
ACRO275700050 ACRO275700250 ACRO275701000
N-Boc-L-tyrosine 99+%
N-Boc-L-tyrosine
Vzorec: C₁₄H₁₉NO₅
MW: 281,3 g/mol
Bod tání: 135…140 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00037179
CAS číslo: 3978-80-1
EINECS: 223-613-7

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
HPLC ≥99.0 %
Specific optical rotation +36.5° to +39.5° (24°C, 589 nm) (c=1, dioxane)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR