Tisk…
(R)-3-(Boc-amino)-3-(4-bromophenyl)propionic acid 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
H52166.03 H52166.06
H52166.03EA 3330 CZK
H52166.03 H52166.06
(R)-3-(Boc-amino)-3-(4-bromophenyl)propionic acid 95%
(R)-3-(Boc-amino)-3-(4-bromophenyl)propionic acid
Purity: 95% CAS No.: 261380-20-5 Molecular Formula: C14H18BrNO4 Formula Weight: 344.20 Melting Point: 143-145° MDL No.: MFCD01320860
Vzorec: C₁₄H₁₈BrNO₄
Bod tání: 143…145 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01320860
CAS číslo: 261380-20-5