Tisk…
N-Boc-L-valine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
15528-100G 15528-25G
SIAL15528-100GEA 5980 CZK
SIAL15528-100G SIAL15528-25G
N-Boc-L-valine, Sigma-Aldrich®
N-Boc-L-valine
Vzorec: C₁₀H₁₉NO₄
MDL Number: MFCD00065605
CAS číslo: 13734-41-3
EINECS: 237-307-6