Tisk…
Ethyl picolinoylacetate 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
425470025 425470100
ACRO425470025EA 3220 CZK
ACRO425470025 ACRO425470100
Ethyl picolinoylacetate 95%
Ethyl picolinoylacetate
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₃
MW: 193,20 g/mol
Bod varu: 100…104 °C (,3 mmHg)
Hustota: 1,164 g/cm³
Bod vzplanutí: >200 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00094022
CAS číslo: 26510-52-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear straw yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5160 to 1.5190 (20°C, 589 nm)
HPLC ≥94 %