Tisk…
1,2-Ethanedisulphonic acid dihydrate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Ethane-1,2-disulphonic acid dihydrate
384800050 384800250
ACRO384800050EA 2030 CZK
ACRO384800050 ACRO384800250
1,2-Ethanedisulphonic acid dihydrate 98%
1,2-Ethanedisulphonic acid dihydrate
Vzorec: C₂H₆O₆S₂·2H₂O
MW: 226.2260 g/mol
Bod tání: 109…113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26793415
CAS číslo: 5982-56-9
EINECS: 203-732-0
UN: 3261
ADR: 8 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to beige to grey to light brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water 14 to 19 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥97.5 %