Tisk…
2-(Methylthio)ethylamine 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-(Methylthio)ethanamine
B22941.03 B22941.06
B22941.03EA 2190 CZK
B22941.03 B22941.06
2-(Methylthio)ethylamine 95%
2-(Methylthio)ethylamine
Purity: 95% CAS No.: 18542-42-2 Molecular Formula: C3H9NS Formula Weight: 91.18 Flash Point: 36°(96°F) Refractive Index: 1.4965 Odour: Amine-like Boiling Point: 146-148° Beilstein Reference: 1731099 UN No.: 2734 MDL No.: MFCD00014825
Vzorec: C₃H₉NS
MW: 91,18 g/mol
Bod varu: 146…148 °C
Hustota: 0,974
Bod vzplanutí: 36 °C (96 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014825
CAS číslo: 18542-42-2
EINECS: 242-412-5
ADR: 8,II