Tisk…
3-Pyridyloxyacetic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B24780.03 B24780.06 B24780.14
B24780.03EA 1620 CZK
B24780.03 B24780.06 B24780.14
3-Pyridyloxyacetic acid ≥98%
3-Pyridyloxyacetic acid
Purity: 98% CAS No.: 86649-57-2 Molecular Formula: C7H7NO3 Formula Weight: 153.14 Melting Point: 210-212° MDL No.: MFCD04039772
Vzorec: C₇H₇NO₃
Bod tání: 210…212 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039772
CAS číslo: 86649-57-2