Tisk…
N,N'-Diacetyl-1,6-diaminohexane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
224235-10G 224235-50G
SIAL224235-10GEA 0 CZK
SIAL224235-10G SIAL224235-50G
N,N'-Diacetyl-1,6-diaminohexane, Sigma-Aldrich®
N,N'-Diacetyl-1,6-diaminohexane
Vzorec: C₁₀H₂₀N₂O₂
MDL Number: MFCD00008684
CAS číslo: 3073-59-4