Tisk…
1,6-Diaminohexan ≥70%, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
422002-1L 422002-2.5L
SIAL422002-1LEA 2220 CZK
SIAL422002-1L SIAL422002-2.5L
1,6-Diaminohexan ≥70%, Sigma-Aldrich®
1,6-Diaminohexane
Vzorec: C₆H₁₆N₂
MDL Number: MFCD00008243
CAS číslo: 124-09-4
EINECS: 204-679-6