Tisk…
1,4-Bis(tributylstannyl)benzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
721204-1G 721204-5G
SIAL721204-1GEA 4200 CZK
SIAL721204-1G SIAL721204-5G
1,4-Bis(tributylstannyl)benzene, Sigma-Aldrich®
1,4-Bis(tributylstannyl)benzene
Vzorec: C₃₀H₅₈Sn₂
MDL Number: MFCD17015284
CAS číslo: 17151-51-8