Tisk…
1-Phenyl-1-(trimethylsilyloxy)ethylene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Trimethyl[(1-phenylvinyl)oxy]silane, 1-Phenyl-1-trimethylsiloxyethylene
M-Clarity™ quality level = MQ100
235040-25G 235040-5G
SIAL235040-25GEA 9460 CZK
SIAL235040-25G SIAL235040-5G
1-Phenyl-1-(trimethylsilyloxy)ethylene, Sigma-Aldrich®
1-Phenyl-1-(trimethylsilyloxy)ethylene
Vzorec: C₁₁H₁₆OSi
MW: 192,34 g/mol
MDL Number: MFCD00008582
CAS číslo: 13735-81-4
EINECS: 237-308-1