1-Phenyl-1-(trimethylsilyloxy)ethylene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Trimethyl[(1-phenylvinyl)oxy]silane, 1-Phenyl-1-trimethylsiloxyethylene
M-Clarity™ quality level = MQ100
235040-25G
235040-5G
SIAL235040-25GEA
9460
CZK
SIAL235040-25G
SIAL235040-5G
1-Phenyl-1-(trimethylsilyloxy)ethylene, Sigma-Aldrich®
1-Phenyl-1-(trimethylsilyloxy)ethylene
Vzorec:
C₁₁H₁₆OSi MW: 192,34 g/mol |
MDL Number:
MFCD00008582 CAS číslo: 13735-81-4 EINECS: 237-308-1 |