1-Phenyl-1-(trimethylsilyloxy)ethylene ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L05308.03
L05308.06
L05308.03EA
827
CZK
L05308.03
L05308.06
1-Phenyl-1-(trimethylsilyloxy)ethylene ≥97%
1-Phenyl-1-(trimethylsilyloxy)ethylene
Purity: 97%
CAS No.: 13735-81-4
Molecular Formula: C11H16OSi
Formula Weight: 192.34
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.5020
Boiling Point: 53-54°/1mm
Beilstein Reference: 1306914
MDL No.: MFCD00008582
Vzorec:
C₁₁H₁₆OSi Bod varu: 53…54 °C (1 mmHg) Hustota: 0,938 Bod vzplanutí: 78 °C (172 °F) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00008582 CAS číslo: 13735-81-4 EINECS: 237-308-1 |