Tisk…
Tributyl(4-chlorophenyl)stannane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
721158-1G 721158-5G
SIAL721158-1GEA 0 CZK
SIAL721158-1G SIAL721158-5G
Tributyl(4-chlorophenyl)stannane, Sigma-Aldrich®
Tributyl(4-chlorophenyl)stannane
Vzorec: C₁₈H₃₁ClSn
CAS číslo: 17151-48-3