Tisk…
cis-1-Ethoxy-2-(tributylstannyl)ethene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
707937-1G 707937-5G
SIAL707937-1GEA 2780 CZK
SIAL707937-1G SIAL707937-5G
cis-1-Ethoxy-2-(tributylstannyl)ethene, Sigma-Aldrich®
cis-1-Ethoxy-2-(tributylstannyl)ethene
Vzorec: C₁₆H₃₄OSn
MDL Number: MFCD07787391
CAS číslo: 64724-29-4