Tisk…
cis-1-Ethoxy-2-(tributylstannyl)ethene ≥94%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H51258.03 H51258.06
H51258.03EA 3040 CZK
H51258.03 H51258.06
cis-1-Ethoxy-2-(tributylstannyl)ethene ≥94%
cis-1-Ethoxy-2-(tributylstannyl)ethene
Purity: 94% CAS No.: 64724-29-4 Molecular Formula: C16H34OSn Formula Weight: 361.15 Melting Point: 84-87° UN No.: 2788 MDL No.: MFCD07787391
Vzorec: C₁₆H₃₄OSn
MW: 361,15 g/mol
Bod tání: 84…87 °C
Hustota: 1,082
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07787391
CAS číslo: 64724-29-4
ADR: 6.1,III