2,5-Dimethylpyrrole-3-carboxylic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B20635.03
B20635.06
B20635.14
B20635.03EA
2950
CZK
B20635.03
B20635.06
B20635.14
2,5-Dimethylpyrrole-3-carboxylic acid ≥97%
2,5-Dimethylpyrrole-3-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 57338-76-8
Molecular Formula: C7H9NO2
Formula Weight: 139.16
Melting Point: 199-201° dec.
MDL No.: MFCD00203874
Vzorec:
C₇H₉NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00203874 CAS číslo: 57338-76-8 |