1-Methylpyrrole-2-carboxylic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L05906.03
L05906.06
L05906.03EA
917
CZK
L05906.03
L05906.06
1-Methylpyrrole-2-carboxylic acid ≥98%
1-Methylpyrrole-2-carboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 6973-60-0
Molecular Formula: C6H7NO2
Formula Weight: 125.13
Melting Point: 135-138°
Beilstein Reference: 115703
Vzorec:
C₆H₇NO₂ Bod tání: 135…138 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003088 CAS číslo: 6973-60-0 EINECS: 230-217-8 |