2-Amino-4-methyl-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H54375.MD
H54375.03
H54375.MDEA
3100
CZK
H54375.MD
H54375.03
2-Amino-4-methyl-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 96%
2-Amino-4-methyl-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester
Purity: 96%
CAS No.: 944401-55-2
Molecular Formula: C11H18BN3O2
Formula Weight: 235.09
MDL No.: MFCD18072554
Vzorec:
C₁₁H₁₈BN₃O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18072554 CAS číslo: 944401-55-2 |