Tisk…
4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
145289-10G 145289-50G
SIAL145289-10GEA 1360 CZK
SIAL145289-10G SIAL145289-50G
4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine, Sigma-Aldrich®
4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine
Vzorec: C₅H₅ClN₂S
MDL Number: MFCD00006083
CAS číslo: 49844-90-8
EINECS: 256-500-6