Tisk…
Ethyl-4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
145963-100G 145963-25G 145963-5G
SIAL145963-100GEA 9030 CZK
SIAL145963-100G SIAL145963-25G SIAL145963-5G
Ethyl-4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate, Sigma-Aldrich®
Ethyl-4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
Vzorec: C₈H₉ClN₂O₂S
MDL Number: MFCD00006085
CAS číslo: 5909-24-0
EINECS: 227-619-0