Ethyl-4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Ethyl 4-chloro-2-methylthio-5-pyrimidinecarboxylate, Ethyl 4-chloro-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carboxylate, Ethyl 4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
B22429.06
B22429.14
B22429.22
B22429.06EA
773
CZK
B22429.06
B22429.14
B22429.22
Ethyl-4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate ≥98%
Ethyl-4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
Purity: 98%
CAS No.: 5909-24-0
Molecular Formula: C8H9ClN2O2S
Formula Weight: 232.69
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Melting Point: 60-63°
MDL No.: MFCD00006085
Vzorec:
C₈H₉ClN₂O₂S Bod tání: 60…63 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00006085 CAS číslo: 5909-24-0 EINECS: 227-619-0 |