Tisk…
3-Amino-5-(methylthio)-1H-pyrazole-4-carbonitrile 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Amino-5-(methylthio)pyrazole-4-carbonitrile
B20991.03 B20991.06
B20991.03EA 2410 CZK
B20991.03 B20991.06
3-Amino-5-(methylthio)-1H-pyrazole-4-carbonitrile 97%
3-Amino-5-(methylthio)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Purity: 97% CAS No.: 72760-85-1 Molecular Formula: C5H6N4S Formula Weight: 154.19 Melting Point: 148-150° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00052745
Vzorec: C₅H₆N₄S
MW: 154,19 g/mol
Bod tání: 148…150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052745
CAS číslo: 72760-85-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III