(1-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-pyrazol-4-yl)boronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
N-Boc-1H-pyrazole-4-boronic acid, 1-tert-Butoxycarbonyl-1H-pyrazole-4-boronic acid, 1H-Pyrazole-4-boronic acid, N1-BOC protected
715263-500MG
715263-1G
SIAL715263-500MGEA
3450
CZK
SIAL715263-500MG
SIAL715263-1G
(1-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-pyrazol-4-yl)boronic acid, Sigma-Aldrich®
(1-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-pyrazol-4-yl)boronic acid
Vzorec:
C₈H₁₃BN₂O₄ |
MDL Number:
MFCD09951915 CAS číslo: 947533-31-5 |