Tisk…
1-Boc-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
632732-1G 632732-5G
SIAL632732-1GEA 4140 CZK
SIAL632732-1G SIAL632732-5G
1-Boc-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
1-Boc-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₄H₂₃N₂O₄B
MDL Number: MFCD05663873
CAS číslo: 552846-17-0