Tisk…
Dimetridazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1,2-Dimethyl-5-nitroimidazole
M-Clarity™ quality level = MQ200
D4025-100G D4025-1KG
SIALD4025-100GEA 0 CZK
SIALD4025-100G SIALD4025-1KG
Dimetridazole, Sigma-Aldrich®
Dimetridazole
Vzorec: C₅H₇N₃O₂
MW: 141,13 g/mol
MDL Number: MFCD00047046
CAS číslo: 551-92-8
EINECS: 209-001-2