Dimetridazole ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L11303.06
L11303.14
L11303.06EA
1130
CZK
L11303.06
L11303.14
Dimetridazole ≥97%
Dimetridazole
Purity: 97%
CAS No.: 551-92-8
Molecular Formula: C5H7N3O2
Formula Weight: 141.13
Melting Point: 136-138°
Beilstein Reference: 130665
Merck Reference: 14,3265
MDL No.: MFCD00047046
Vzorec:
C₅H₇N₃O₂ Bod tání: 136…138 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00047046 CAS číslo: 551-92-8 EINECS: 209-001-2 Merck Index: 14,3265 |