5-(Trifluoromethoxy)isatin ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
B25494.03
B25494.06
B25494.03EA
1140
CZK
B25494.03
B25494.06
5-(Trifluoromethoxy)isatin ≥98%
5-(Trifluoromethoxy)isatin
Purity: 98%
CAS No.: 169037-23-4
Molecular Formula: C9H4F3NO2
Formula Weight: 231.13
Melting Point: 170-172°
MDL No.: MFCD00192524
Vzorec:
C₉H₄F₃NO₃ Bod tání: 170…172 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00192524 CAS číslo: 169037-23-4 |