Tisk…
1H-Benzimidazole-5-boronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-benzimidazole, Benzimidazole-5-boronic acid pinacol ester, 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-benzo[d]imidazole
708879-250MG 708879-1G
SIAL708879-250MGEA 3180 CZK
SIAL708879-250MG SIAL708879-1G
1H-Benzimidazole-5-boronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
1H-Benzimidazole-5-boronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₃H₁₇BN₂O₂
MW: 244,10 g/mol
MDL Number: MFCD11054041
CAS číslo: 1007206-54-3