Tisk…
(R)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H52561.MD H52561.03 H52561.06
H52561.MDEA 1630 CZK
H52561.MD H52561.03 H52561.06
(R)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine 97%
(R)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine
Purity: 97% CAS No.: 140645-23-4 Molecular Formula: C11H22N2O2 Formula Weight: 214.31 MDL No.: MFCD03839876
Vzorec: C₁₁H₂₂N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03839876
CAS číslo: 140645-23-4