4-(Dimethylamino)cinnamic acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-(Dimethylamino)cinnamic Acid
B21549.03
B21549.06
B21549.03EA
2150
CZK
B21549.03
B21549.06
4-(Dimethylamino)cinnamic acid 99%
4-(Dimethylamino)cinnamic acid
Purity: 99%
CAS No.: 1552-96-1
Molecular Formula: C11H13NO2
Formula Weight: 191.23
Melting Point: ca 222° dec.
Beilstein Reference: 1368533
Vzorec:
C₁₁H₁₃NO₂ MW: 191.23 g/mol Bod tání: ∼ 222 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004397 CAS číslo: 1552-96-1 EINECS: 216-299-8 |