Tisk…
N(α)-Boc-L-tryptophan 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
275690050 275690250 275691000
ACRO275690050EA 956 CZK
ACRO275690050 ACRO275690250 ACRO275691000
N(α)-Boc-L-tryptophan 97%
N(α)-Boc-L-tryptophan
Vzorec: C₁₆H₂₀N₂O₄
Bod tání: 134…139 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00065595
CAS číslo: 13139-14-5
EINECS: 236-072-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation -19° to -23° (20°C, 589 nm) (c=1, CH3COOH)
Titration with NaOH ≥96.0 %