Tisk…
(3-Aminopropyl)dimethylmethoxysilane 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
336600010 336600050
ACRO336600010EA 3040 CZK
ACRO336600010 ACRO336600050
(3-Aminopropyl)dimethylmethoxysilane 97%
(3-Aminopropyl)dimethylmethoxysilane
Vzorec: C₆H₁₇NOSi
Bod varu: 87 °C (50 mmHg)
Bod vzplanutí: 38 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01861689
CAS číslo: 31024-26-7
UN: 2924
ADR: 3 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %