(3-Aminopropyl)diethoxymethylsilane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
3-(Diethoxy(methyl)silyl)propan-1-amine
M-Clarity™ quality level = MQ100
371890-250ML
371890-50ML
SIAL371890-250MLEA
8320
CZK
SIAL371890-250ML
SIAL371890-50ML
(3-Aminopropyl)diethoxymethylsilane, Sigma-Aldrich®
(3-Aminopropyl)diethoxymethylsilane
Vzorec:
C₈H₂₁NO₂Si MW: 191.35 g/mol |
MDL Number:
MFCD00039785 CAS číslo: 3179-76-8 EINECS: 221-660-8 |