Tisk…
1-Boc-3-methylpiperazine ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: tert-Butyl 3-methylpiperazine-1-carboxylate, 3-Methylpiperazine, N1-BOC protected
H52809.06 H52809.14
H52809.06EA 2800 CZK
H52809.06 H52809.14
1-Boc-3-methylpiperazine ≥97%
1-Boc-3-methylpiperazine
Purity: 97% CAS No.: 120737-59-9 Molecular Formula: C10H20N2O2 Formula Weight: 200.28 MDL No.: MFCD03001706
Vzorec: C₁₀H₂₀N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03001706
CAS číslo: 120737-59-9