Tisk…
(S)-(-)-1-Boc-3-methylpiperazine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (S)-tert-Butyl 3-methylpiperazine-1-carboxylate, (3S)-3-Methylpiperazine, N1-BOC protected
63207-1G-F 63207-5G-F
SIAL63207-1G-FEA 3020 CZK
SIAL63207-1G-F SIAL63207-5G-F
(S)-(-)-1-Boc-3-methylpiperazine, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-1-Boc-3-methylpiperazine
Vzorec: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200,28 g/mol
MDL Number: MFCD02683204
CAS číslo: 147081-29-6