(S)-(-)-1-Boc-3-methylpiperazine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H27534.06
H27534.03
H27534.06EA
7420
CZK
H27534.06
H27534.03
(S)-(-)-1-Boc-3-methylpiperazine ≥98%
(S)-(-)-1-Boc-3-methylpiperazine
Purity: 98%
CAS No.: 147081-29-6
Molecular Formula: C10H20N2O2
Formula Weight: 200.28
Melting Point: 38-41°
Optical Rotation: -16° (c=1 in dioxane)
Vzorec:
C₁₀H₂₀N₂O₂ Bod tání: 38…41 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02683204 CAS číslo: 147081-29-6 |