(R)-(+)-1-Boc-3-methylpiperazine ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(3R)-3-Methylpiperazine, N1-BOC protected, (R)-1-Boc-3-Methylpiperazine, (R)-1-Boc-3-methyl-piperazine
H27350.06
H27350.03
H27350.06EA
3780
CZK
H27350.06
H27350.03
(R)-(+)-1-Boc-3-methylpiperazine ≥97%
(R)-(+)-1-Boc-3-methylpiperazine
Purity: 97%
CAS No.: 163765-44-4
Molecular Formula: C10H20N2O2
Formula Weight: 200.28
Melting Point: 40-45°
Optical Rotation: +16° (c=1 in dioxane)
Vzorec:
C₁₀H₂₀N₂O₂ MW: 200.28 g/mol Bod tání: 40…45 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02683205 CAS číslo: 163765-44-4 |