(S)-(+)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
(S)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
277053-500MG
277053-5G
SIAL277053-500MGEA
3330
CZK
SIAL277053-500MG
SIAL277053-5G
(S)-(+)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
Vzorec:
C₆H₁₃NO MW: 115,18 g/mol |
MDL Number:
MFCD00010408 CAS číslo: 63126-47-6 |