Tisk…
(R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L19492.03 L19492.06 L19492.MD
L19492.03EA 3400 CZK
L19492.03 L19492.06 L19492.MD
(R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine ≥98%
(R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
Purity: 98+% CAS No.: 84025-81-0 Molecular Formula: C6H13NO Formula Weight: 115.18 Flash Point: 45°(113°F) Refractive Index: 1.4457 Boiling Point: 61-62°/40mm Beilstein Reference: 4229755 Optical Rotation: -2.2° (c=2 in benzene) UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00066219
Vzorec: C₆H₁₃NO
Bod varu: 61…62 °C (40 mmHg)
Hustota: 0,933
Bod vzplanutí: 45 °C (113 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066219
CAS číslo: 84025-81-0
UN: 1993
ADR: 3,III