1-Boc-4-iodopiperidine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
437270050
437270010
ACRO437270050EA
8170
CZK
ACRO437270050
ACRO437270010
1-Boc-4-iodopiperidine 97%
1-Boc-4-iodopiperidine
Vzorec:
C₁₀H₁₈INO₂ Bod tání: 44…49 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD04115041 CAS číslo: 301673-14-3 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to light brown Crystalline powder or low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...