Tisk…
(S)-1-Boc-piperidine-3-carboxylic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (S)-Boc-nipecotic acid, 1-Boc-L-nipecotic acid, (S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-3-carboxylic acid
H52575.06 H52575.14
H52575.06EA 3250 CZK
H52575.06 H52575.14
(S)-1-Boc-piperidine-3-carboxylic acid ≥97%
(S)-1-Boc-piperidine-3-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 88495-54-9 Molecular Formula: C11H19NO4 Formula Weight: 229.28 Melting Point: 165-169° Optical Rotation: +57° (c=1 in chloroform)
Vzorec: C₁₁H₁₉NO₄
Bod tání: 165…169 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02179172
CAS číslo: 88495-54-9