Tisk…
1-Boc-4-chloropiperidine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: tert-Butyl 4-chloropiperidine-1-carboxylate
435010050 435010010
ACRO435010050EA 14010 CZK
ACRO435010050 ACRO435010010
1-Boc-4-chloropiperidine 97%
1-Boc-4-chloropiperidine
Vzorec: C₁₀H₁₈ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115040
CAS číslo: 154874-94-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to white Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %