(S)-(+)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H27536.03
H27536.MD
H27536.03EA
6010
CZK
H27536.03
H27536.MD
(S)-(+)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride ≥97%
(S)-(+)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 136725-53-6
Molecular Formula: C4H8FN.HCl
Formula Weight: 125.57
Melting Point: 183-186°
MDL No.: MFCD04038718
Vzorec:
C₄H₉ClFN Bod tání: 183…186 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04038718 CAS číslo: 136725-53-6 |