Tisk…
Isonipecotamide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
I17907-100G I17907-25G
SIALI17907-100GEA 3860 CZK
SIALI17907-100G SIALI17907-25G
Isonipecotamide, Sigma-Aldrich®
Isonipecotamide
Vzorec: C₆H₁₂N₂O
MDL Number: MFCD00038012
CAS číslo: 39546-32-2
EINECS: 254-501-6