Isonipecotamide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Piperidine-4-carboxamide
A13442.09
A13442.18
A13442.30
A13442.09EA
776
CZK
A13442.09
A13442.18
A13442.30
Isonipecotamide ≥98%
Isonipecotamide
Purity: 98%
CAS No.: 39546-32-2
Molecular Formula: C6H12N2O
Formula Weight: 128.18
Melting Point: 148-149°
Beilstein Reference: 112554
Vzorec:
C₆H₁₂N₂O Bod tání: 148…149 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00038012 CAS číslo: 39546-32-2 EINECS: 254-501-6 |