Tisk…
Isonipecotamide 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
122611000 122610250 122615000
ACRO122611000EA 3640 CZK
ACRO122611000 ACRO122610250 ACRO122615000
Isonipecotamide 98%
Isonipecotamide
Vzorec: C₆H₁₂N₂O
Bod tání: 146…150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00038012
CAS číslo: 39546-32-2
EINECS: 254-501-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 146 to 150 °C (on dry substance)
Water ≤2 % (K.F.)
Loss on drying ≤2 % (70 °C)
Sulfated ash ≤0.2 %
Titration with HClO4 ≥97.5 % (On dry substance)